Merck
ENAH9453D6BD
Enamine
2-oxo-3-phenylbutanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
mp
114-116
Iupac Name
2-oxo-3-phenylbutanamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-7(9(12)10(11)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H2,11,13)
InChI Key
IFXYUXOHWBOFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2585722
Melting Point
114-116
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2585722