Merck
ENAH9453D603
Enamine
(3-iodopropyl)trimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.18
MDL番号:
Iupac Name
(3-iodopropyl)(trimethyl)silane
Inchi Code
1S/C6H15ISi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
RVLGUXNVMKOVQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7596920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7596920