Merck
ENAH9453D3B0
Enamine
1-bromo-3-(propane-2-sulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.16
MDL番号:
mp
137-138
Iupac Name
1-bromo-3-(isopropylsulfonyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C8H13BrO2S/c1-6(2)12(10,11)8-3-7(9,4-8)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
LQYQCXKZFMOAMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493950
Melting Point
137-138
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493950
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)