Merck
ENAH9453D39E
Enamine
methyl 4,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O2S/c1-8-6(7)5-2-3-9-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZENAHRFMHLIZCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26960466
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26960466
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)