Merck
ENAH9453D342
Enamine
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.19
MDL番号:
Iupac Name
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-2-9-5-3-8(4-6-9)10-7-9/h1,8H,3-7H2
InChI Key
UNRNQCGEERKPOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)