Merck
ENAH942F2FA3
Enamine
8-oxabicyclo[5.1.0]oct-2-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
Iupac Name
8-oxabicyclo[5.1.0]oct-2-ene
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI Key
AICQGEJAVPVHGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26864025
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26864025