Merck
ENAH942F2D33
Enamine
2-[1-(fluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl]ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-(fluoromethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14FNO.ClH/c9-5-8-3-7(4-8,1-2-10)6-11-8;/h1-6,10H2;1H
InChI Key
QETLKPLIQVVNAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865004
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26865004