Merck
ENAH942F2AE9
Enamine
1-(3-hydroxy-5-methylpiperidin-1-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
mp
70-73
Iupac Name
1-(3-hydroxy-5-methylpiperidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-6-3-8(11)5-9(4-6)7(2)10/h6,8,11H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
PFDSJGBYZAERNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2522026
Melting Point
70-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2522026