Merck
ENAH942F296B
Enamine
2-oxo-2-phenylacetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.58
MDL番号:
Iupac Name
2-oxo-2-phenylacetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
BNGOFPJWZUXKNR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590591
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590591