Merck
ENAH942F293E
Enamine
1-cyclopentyl-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.1
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-iodo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11IN2O/c10-8-5-11-12(9(8)6-13)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
CEBDTEWPJHEBAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22813569
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22813569