Merck
ENAH942F2903
Enamine
4-ethynyl-1-benzothiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.22
MDL番号:
Iupac Name
4-ethynylbenzo[b]thiophene
Inchi Code
1S/C10H6S/c1-2-8-4-3-5-10-9(8)6-7-11-10/h1,3-7H
InChI Key
QNIPYSRYYARLNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6222264
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6222264
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)