Merck
ENAH942F2887
Enamine
(4-bromophenyl)methyl bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
431.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromobenzyl bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphate
Inchi Code
1S/C11H10BrF6O4P/c12-9-3-1-8(2-4-9)5-20-23(19,21-6-10(13,14)15)22-7-11(16,17)18/h1-4H,5-7H2
InChI Key
VOJRKWXKLNMWFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977472