Merck
ENAH93E759F6
Enamine
1-chloro-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.52
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H3ClF2O2/c5-3(2(8)9)1-4(3,6)7/h1H2,(H,8,9)
InChI Key
JPXOCSNCMUTQGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678592