Merck
ENAH93E758D2
Enamine
2-methyl-N-(propan-2-yl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.72
MDL番号:
Iupac Name
N-isopropyl-2-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-7(2)10-9-6-4-5-8(9)3;/h7-10H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
MZSZDMDFOUYZJI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674992
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674992
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)