Merck
ENAH93E7581B
Enamine
N-{[4-(aminomethyl)-2-fluorophenyl]methyl}-2-(naphthalen-1-yl)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
358.84
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-(aminomethyl)-2-fluorobenzyl)-2-(naphthalen-1-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H19FN2O.ClH/c21-19-10-14(12-22)8-9-17(19)13-23-20(24)11-16-6-3-5-15-4-1-2-7-18(15)16;/h1-10H,11-13,22H2,(H,23,24);1H
InChI Key
IAWGEYPRUDJWSI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675702
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26675702