Merck
ENAH93E75000
Enamine
N-hydroxy-9H-xanthene-9-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.25
MDL番号:
Iupac Name
N-hydroxy-9H-xanthene-9-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H11NO3/c16-14(15-17)13-9-5-1-3-7-11(9)18-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13,17H,(H,15,16)
InChI Key
ULUVQBMMAOHWSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619625
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619625