Merck
ENAH93E74FE1
Enamine
N-cyclopentyl-N-methoxyacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopentyl-N-methoxyacetamide
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(10)9(11-2)8-5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
RWXJLYVVDOCDMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6859255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6859255