Merck
ENAH93E74F3E
Enamine
3-(difluoromethyl)oxetan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.1
MDL番号:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)oxetan-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7F2NO/c5-3(6)4(7)1-8-2-4/h3H,1-2,7H2
InChI Key
YKHSRUKDCLHZSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6430616
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6430616