Merck
ENAH93E74ED7
Enamine
methyl 5-(2-fluorobenzoyl)furan-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(2-fluorobenzoyl)furan-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H9FO4/c1-17-13(16)11-7-6-10(18-11)12(15)8-4-2-3-5-9(8)14/h2-7H,1H3
InChI Key
HHIZUWUUPVBNDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15577717
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15577717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)