Merck
ENAH93E74E46
Enamine
methyl 4-cyano-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-cyano-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6N2O3/c1-4-5(3-8)6(9-12-4)7(10)11-2/h1-2H3
InChI Key
NFLSXIXLIWAVMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547454
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547454