Merck
ENAH93E74881
Enamine
3-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]spiro[3.3]heptane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
391.47
MDL番号:
Iupac Name
3-(((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)spiro[3.3]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C24H25NO4/c26-22(27)21-12-15(24(21)10-5-11-24)13-25-23(28)29-14-20-18-8-3-1-6-16(18)17-7-2-4-9-19(17)20/h1-4,6-9,15,20-21H,5,10-14H2,(H,25,28)(H,26,27)
InChI Key
KEVHJCILJJZBNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26666533
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26666533