Merck
ENAH93E74822
Enamine
methyl 3-[2-amino-N-methyl-3-(methylsulfanyl)propanamido]propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.78
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(2-amino-N-methyl-3-(methylthio)propanamido)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S.ClH/c1-11(5-4-8(12)14-2)9(13)7(10)6-15-3;/h7H,4-6,10H2,1-3H3;1H
InChI Key
RAKJKRQKADMTCJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)