Merck
ENAH93E74721
Enamine
3-chloro-1-methyl-5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.64
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-1-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridine
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c1-6-8-4-2-3-7(8)5-9(10)11-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
HHBBLUYLDDXRRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6828906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6828906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)