Merck
ENAH93E744D4
Enamine
methyl 7-(bromomethyl)naphthalene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-(bromomethyl)-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-16-13(15)11-5-4-10-3-2-9(8-14)6-12(10)7-11/h2-7H,8H2,1H3
InChI Key
WZNJDKAGPSQJTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735098
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)