Merck
ENAH93E7412F
Enamine
1-(3-hydroxy-5-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-5-methoxypyridin-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5(10)8-6(11)3-9-4-7(8)12-2/h3-4,11H,1-2H3
InChI Key
VFSKWCOBNWNEOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6233998
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6233998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)