Merck
ENAH93E740B6
Enamine
3-hydroxy-1-(prop-2-en-1-yl)piperidine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
Iupac Name
1-allyl-3-hydroxypiperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-2-5-9-7(11)4-3-6(10)8(9)12/h2,6,10H,1,3-5H2
InChI Key
APYZBKDPOPKNFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537700
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537700