Merck
ENAH908237A8
Enamine
2-methylthiophene-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.68
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2S2/c1-4-5(2-3-9-4)10(6,7)8/h2-3H,1H3
InChI Key
HWBABYVLUFFDDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)