Merck
ENAH908237A2
Enamine
5-acetyl-2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.71
MDL番号:
Iupac Name
5-acetyl-2-ethoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO4S/c1-3-15-9-5-4-8(7(2)12)6-10(9)16(11,13)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
FWHHDDMOXZTIIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549285
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549285