Merck
ENAH908236EC
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.11
MDL番号:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-2-8-3-5-10-6-4-9-7(1)10;;/h4,6,8H,1-3,5H2;2*1H
InChI Key
XEWAOOCMOCSWBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215437