Merck
ENAH90823526
Enamine
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-7-6-8(2-4-11-7)13-5-3-9(10)12-13/h2-6H,1H3,(H2,10,12)
InChI Key
JSWFRWDXWQDORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)