Merck
ENAH90822F94
Enamine
ethyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-5-14-8(11)6-7(10)9(2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
UEXPBCWEQVAAMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541246
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541246
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)