Merck
ENAH90822F4F
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8-4-3-7(9(13)14)10-11(8)5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
InChI Key
FMFCZNZIBSQBQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2742047
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2742047
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)