Merck
ENAH90822F2B
Enamine
3-isocyanato-1-methanesulfonylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.25
MDL番号:
Iupac Name
3-isocyanato-1-(methylsulfonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C7H12N2O3S/c1-13(11,12)9-4-2-3-7(5-9)8-6-10/h7H,2-5H2,1H3
InChI Key
NPFLSIYJJZEHNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271421
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271421