Merck
ENAH90822ED8
Enamine
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
mp
88-89
Iupac Name
methyl 4,4,4-trimethoxybutanoate
Inchi Code
1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
OPRCDLSRPWDNOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
Melting Point
88-89
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492471
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)