Merck
ENAH90822BEB
Enamine
tert-butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
361.15
MDL番号:
mp
76-77
Iupac Name
tert-butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13FINO2/c1-13(2,3)18-12(17)16-7-10(15)9-6-8(14)4-5-11(9)16/h4-7H,1-3H3
InChI Key
DGGDRRGYXBFEIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354324
Melting Point
76-77
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354324