Merck
ENAH90822A8A
Enamine
(2R,5S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.35
MDL番号:
Iupac Name
(2R,5S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-5-phenyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(20)17-12(9-10-13(17)14(18)19)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,18,19)/t12-,13+/m0/s1
InChI Key
ADTXMICUZGOWDF-QWHCGFSZSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7383728
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7383728