Merck
ENAH908228F9
Enamine
1-{3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}ethan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.67
MDL番号:
Iupac Name
1-((1R,5S)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-6(11)10-7-2-3-8(10)5-9-4-7;/h7-9H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
FQPAPMQPLRTKHV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541939
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)