Merck
ENAH90822790
Enamine
2-bromo-4-(pentafluoroethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-(perfluoroethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H2BrF5S/c7-4-1-3(2-13-4)5(8,9)6(10,11)12/h1-2H
InChI Key
DARVYUHYCYARDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534916
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)