Merck
ENAH908224DB
Enamine
4-(bromomethyl)oxolan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.01
MDL番号:
Iupac Name
4-(bromomethyl)dihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c6-2-4-1-5(7)8-3-4/h4H,1-3H2
InChI Key
CIWABXYBFHMJFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536165
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536165