Merck
ENAH9082205D
Enamine
2-{[2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-6-methylpyrimidin-4-yl]amino}ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.3
MDL番号:
Iupac Name
2-{[2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-6-methyl-4-pyrimidinyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C12H17N5O/c1-8-7-11(13-4-5-18)15-12(14-8)17-10(3)6-9(2)16-17/h6-7,18H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14,15)
InChI Key
ZQONPFLBSYILMM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547457
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547457