Merck
ENAH9082200F
Enamine
2-ethynyl-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.17
MDL番号:
Iupac Name
2-ethynyl-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-3-5-7-6-4(2)8-5/h1H,2H3
InChI Key
XVOKQHFZVPVYSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216566
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216566
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)