Merck
ENAH659288F6
Enamine
4,5-dinitronaphthalene-2-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.68
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dinitronaphthalene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H5ClN2O6S/c11-20(18,19)7-4-6-2-1-3-8(12(14)15)10(6)9(5-7)13(16)17/h1-5H
InChI Key
AARCTXNWRXRKBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445291
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445291
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)