Merck
ENAH6592796A
Enamine
5-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.19
MDL番号:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)7-2-1-6-5(12-7)3-4-13-6/h1-4H
InChI Key
VHIPXYTUUONNMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461017
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461017