Merck
ENAH65927766
Enamine
3,4-dihydroxy-5-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.1
MDL番号:
mp
174-178
Iupac Name
3,4-dihydroxy-5-methyl-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H6O4/c1-2-3(6)4(7)5(8)9-2/h2-3,6H,1H3
InChI Key
UDRHUXYXOIMTMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3422183
Melting Point
174-178
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3422183