Merck
ENAH659275DF
Enamine
2-oxabicyclo[3.1.1]heptan-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
2-oxabicyclo[3.1.1]heptan-4-one
Inchi Code
1S/C6H8O2/c7-6-3-8-5-1-4(6)2-5/h4-5H,1-3H2
InChI Key
DFNWNBLESCNKAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766866