Merck
ENAH6591F826
Enamine
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.72
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-5-7-13(8-6-9)11-4-2-1-3-10(11)12(15)16;/h1-4,9,14H,5-8H2,(H,15,16);1H
InChI Key
WLUCOKWXKODJMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445303
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445303