Merck
ENAH6591F43D
Enamine
tert-butyl 2-(aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)15-9(14)7-6-12-8(5-11)13(7)4/h6H,5,11H2,1-4H3
InChI Key
BLTQSRWYTFSLNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444320