Merck
ENAH65919AA2
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-(propan-2-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-4-9(6(2)3)7(10)5-8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DOAATEMCJMFKFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7054232
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7054232