Merck
ENAH65919A9F
Enamine
1,2,4-trichloro-5-(chloromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.92
MDL番号:
Iupac Name
1,2,4-trichloro-5-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H4Cl4/c8-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)9/h1-2H,3H2
InChI Key
UBJKMVAYDQUJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6777852
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6777852
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)