Merck
ENAH659198AD
Enamine
1-(bromomethyl)-2,2-difluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.12
MDL番号:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2,2-difluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C12H11BrF2/c13-8-10-6-11(7-10,12(10,14)15)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI Key
CTZZLRXRSJKAJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447573
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447573
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)